Merck
740756
Sigma-Aldrich
2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444
Dichte
1.303 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1(F)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
InChIKey
DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F
Flammpunkt (°C)
32 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)