Merck
740594
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
Synonym(e):
2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18BNO3 · HCl
Molekulargewicht:
271.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
213-218 °C
SMILES String
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)c(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO3.ClH/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-10(15)9(14)7-8;/h5-7,15H,14H2,1-4H3;1H
InChIKey
WCUFDNLTCCDFHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)