Merck
700037
Sigma-Aldrich
Bis-(1,2-ethandiamin-N,N′)-di-μ-iododiplatin(II)-dinitrat
96%
Synonym(e):
(Ethylendiamin)-Jodoplatin(II)-Dimer-Dinitrat, Di-μ-iodo-bis-(ethylendiamin)-diplatin(II)-dinitrat
Größe auswählen
250 MG
€ 189,00
€ 189,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 189,00
About This Item
Lineare Formel:
C4H16I2N4Pt2 · 2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
888.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 189,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
268 °C
SMILES String
I[Pt+].I[Pt+].NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.2HI.2NO3.2Pt/c2*3-1-2-4;;;2*2-1(3)4;;/h2*1-4H2;2*1H;;;;/q;;;;2*-1;2*+2/p-2
InChIKey
NRXMBGQJNZDBOD-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T V O'Halloran et al.
Journal of molecular biology, 194(4), 705-712 (1987-04-20)
The X-ray structure of the nucleosome core particle was solved at 7 A resolution using the method of multiple isomorphous replacement based on two isomorphous derivatives, each containing a different multiple heavy-atom compound. The preparation of these heavy-atom compounds and