Merck
740241
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)-3-butene
97%
Synonym(e):
tert-Butyl but-3-enylcarbamate, Boc-4-amino-1-butene
Größe auswählen
1 G
€ 260,00
€ 260,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 260,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 260,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.443
Dichte
0.929 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
allyl
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCC=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-5-6-7-10-8(11)12-9(2,3)4/h5H,1,6-7H2,2-4H3,(H,10,11)
InChIKey
YWSXTMBDIBZHBB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
450359640042739073
N-Boc-Anilin 97%
450359
N-Boc-Anilin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
refractive index
n20/D 1.443
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
0.929 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F
Flammpunkt (°C)
101 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Betar M Gallant et al.
ACS nano, 9(5), 5143-5153 (2015-04-16)
The interfacial shear strength between Si microwires and a Nafion membrane has been tailored through surface functionalization of the Si. Acidic (-COOH-terminated) or basic (-NH2-terminated) surface-bound functionality was introduced by hydrosilylation reactions to probe the interactions between the functionalized Si