Merck
740020
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3BrF2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
198-201 °C
SMILES String
OC(=O)c1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
IRHPJGPQWZEZRX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)