Merck
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
95%
Größe auswählen
100 MG
€ 493,00
€ 493,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 493,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 493,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.474
Dichte
1.160 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amide
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
InChIKey
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)