Fortfahren mit
D4879
N,N′-Bis(hydroxymethyl)harnstoff
≥95%
Synonym(e):
1,3-Bis(hydroxymethyl)harnstoff, DMU, Dimethylolharnstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2NHCONHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-444-0
Beilstein/REAXYS Number:
1811870
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCNC(=O)NCO
InChI
1S/C3H8N2O3/c6-1-4-3(8)5-2-7/h6-7H,1-2H2,(H2,4,5,8)
InChI key
QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15450404108.03244
assay
≥95%
assay
≥99% (from N)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
crystals
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
101-104 °C (lit.), 103-107 °C
mp
101-104 °C (lit.), 102-109 °C
mp
105-108 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
140-95-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)