Merck
737313
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
172-177 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
InChIKey
CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)