Merck
737224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
Synonym(e):
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3ClF3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
InChIKey
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)