Merck
736848
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triethylsilyl)silane
Synonym(e):
Supersilyl TES
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H45ClSi4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.535
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[Si](CC)(CC)[Si](Cl)([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H45ClSi4/c1-10-20(11-2,12-3)23(19,21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h10-18H2,1-9H3
InChIKey
PWDJKBJJIRTHAW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.