Merck
400270
Sigma-Aldrich
Lithiumthiophenolat -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Thiophenol Lithiumsalz
Größe auswählen
100 ML
€ 383,00
€ 383,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 383,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.11
Beilstein:
3597301
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 383,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: lithium
Konzentration
1.0 M in THF
bp
67 °C
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li].Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChIKey
HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications