Merck
736597
Sigma-Aldrich
1-Naphthylphenylsilane
96%
Synonym(e):
1-(Phenylsilyl)naphthalene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.644
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C
SMILES String
[SiH2](c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H14Si/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12H,17H2
InChIKey
FYPVRHDXFWNYTG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)