Fortfahren mit
736260
1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
ACPC-d4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3D4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.13
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mp
229-231 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-LNLMKGTHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
617083615897579165
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
229-231 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
mp
-
mp
-46 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)