Merck
734756
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2BrClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-70 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1Cl
InChI
1S/C5H2BrClN2O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H
InChIKey
WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)