Merck
734721
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonym(e):
2-Iodoisonicotinic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4INO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
225-230 °C
SMILES String
OC(=O)c1ccnc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)