Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 151,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder or crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95%
form
powder or crystals
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C(=O)O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2,(H,8,9)
InChI key
PCSKKIUURRTAEM-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid (HMFCA), a versatile building block in the polymer industry, is commonly used in polyester production and servs as an essential precursor to synthesize renewable terephthalic acid. Also, used as a monomer in the production of polyethylene terephthalate (PET).
Application
- Photocatalytic applications in renewable energy: Research highlights the role of Zn(x)Cd(1-x)S nanoparticles, where 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid is used to enhance photocatalytic water splitting for hydrogen production. This process supports sustainable energy solutions (Pham et al., 2023).
- Biodegradable polymer synthesis: A study on the synthesis of biodegradable oligoesters from ε-caprolactone and 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid using immobilized lipases demonstrates its potential in creating environmentally friendly materials (Todea et al., 2019).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay 96% | assay - | assay 99% |
| form powder or crystals | form solid | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group bromo, carboxylic acid | functional group carboxylic acid, ether | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?