Merck
734500
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydrazinopyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-137 °C
SMILES String
NNc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-2-5(9-7)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChIKey
QYQLEYTXFMOLEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)