Merck
684678
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorcyclopropan-Carboxylsäure
97%
Größe auswählen
250 MG
€ 88,50
€ 88,50
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 88,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4F2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 88,50
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
70 °C/7 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)C1CC1(F)F
InChI
1S/C4H4F2O2/c5-4(6)1-2(4)3(7)8/h2H,1H2,(H,7,8)
InChIKey
KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)