Merck
733776
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphit -Lösung
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Größe auswählen
1 PKG
€ 423,00
€ 423,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 423,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 423,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Form
solution
Qualitätsniveau
Konzentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
10 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
SMILES String
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChIKey
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
31P sensitivity
Menge
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)