Fortfahren mit
733792
Triphenylphosphat -Lösung
suitable for NMR (reference standard), 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 501,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5O)3PO
Molekulargewicht:
326.28
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Form:
solution
€ 501,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
10 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
31P Empfindlichkeit
Preparation Note
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
708968733741710717
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
concentration
10% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
suitable for NMR (reference standard)
NMR tube size
10 mm × 8 in.
NMR tube size
5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in.
NMR tube size
3 mm × 8 in.
NMR tube size
5 mm × 8 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenylphosphat -Lösung
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-2.2 °F
flash_point_c
-19 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
115-86-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)