Merck
731994
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-diethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)2NC2D5
Molekulargewicht:
138.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
InChIKey
AKNUHUCEWALCOI-ZBJDZAJPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
255.2 °F
Flammpunkt (°C)
124 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)