Merck
731056
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-Brom-4-Chloropyrazolo[3,4-d]pyrimidin
95%
Synonym(e):
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrClN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
267-273 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1nc(Cl)c2c(Br)n[nH]c2n1
InChI
1S/C5H3BrClN5/c6-2-1-3(7)9-5(8)10-4(1)12-11-2/h(H3,8,9,10,11,12)
InChIKey
QOWUSMIVHAPTKO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)