Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4F7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-780-0
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
form
liquid
density
1.456 g/mL at 25 °C
functional group
amine, fluoro
SMILES string
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F7N/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h1,12H2
InChI key
WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.456 g/mL at 25 °C | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.856 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| functional group amine, fluoro | functional group fluoro, bromo | functional group - | functional group phenyl, fluoro |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F
Flammpunkt (°C)
98.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?