Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4[CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-773-1
Beilstein/REAXYS Number:
1905828
MDL number:
Assay:
96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
autoignition temp.
840 °F
impurities
<5% 1,2 and 1,4- isomer
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cccc(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI key
UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?