Wichtige Dokumente
730165
3-(3-Bromphenyl)-propionsäure-methylester
97%
Synonym(e):
Methyl-3-(3-bromphenyl)-propanoat, Methyl-3-(3-bromphenyl)propionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.540
Dichte
1.382 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChIKey
DJJHVPBMUQLOCB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)