Wichtige Dokumente
709492
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-dien
97%
Synonym(e):
(1S,4S,8S) Carreira DOLEFIN Ligand, (1S,4S,8S)-8-Methoxy-1,8-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-5-(phenylmethyl)-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-dien
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]/D −84±5°, c = 0.5 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.522
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
CO[C@@]1(C)C[C@@]2(C)C=C(Cc3ccccc3)[C@@H]1C=C2CC(C)C
InChI
1S/C22H30O/c1-16(2)11-19-13-20-18(12-17-9-7-6-8-10-17)14-21(19,3)15-22(20,4)23-5/h6-10,13-14,16,20H,11-12,15H2,1-5H3/t20-,21+,22-/m0/s1
InChIKey
ACWLDJOHMGJACE-BDTNDASRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.