Merck
729493
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
2,4-dichloro-5-fluoro-Pyrimidine-2-13C-1,3-15N2, Uridine-13C9-15N2 5′-(tetrahydrogen triphosphate), 2′-deoxy-, sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC3HCl2F15N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Fc1c[15n][13c](Cl)[15n]c1Cl
InChI
1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H/i4+1,8+1,9+1
InChIKey
WHPFEQUEHBULBW-WKPWXFLVSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)