Merck
727156
Sigma-Aldrich
(S)-3-Chlor-α-methylbenzylamin
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Synonym(e):
(S)-1-(3-Chlorphenyl)-ethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.62
Beilstein:
4230571
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by BASF
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES String
C[C@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
DQEYVZASLGNODG-LURJTMIESA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)