Merck
725609
Sigma-Aldrich
4-[N-(Methylaminoethyl)-aminomethyl]-styrol
>90%
Synonym(e):
N-(4-Vinylbenzyl)-N′-methylethan-1,2-diamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
>90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.553
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
InChIKey
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)