Merck
725188
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-Chlorpyridin
97%
Größe auswählen
5 G
€ 103,00
€ 103,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 103,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 103,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
InChIKey
GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)