Merck
723568
Sigma-Aldrich
Kalium-Pyridin-4-Trifluorborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BF3KN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1ccncc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
InChIKey
SLPOSOZRTRIRQS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Organotrifluoroborate involved in:
  • Cross-coupling with unactivated alkyl halides
  • C-O activation of phenol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.9 °F
Flammpunkt (°C)
60.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.