Merck
722596
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-Jodpyridin-3-Carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Chlor-4-iodnicotinaldehyd
Größe auswählen
1 G
€ 178,00
€ 178,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 178,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClINO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 178,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-92 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
iodo
SMILES String
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
InChIKey
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)