Merck
722421
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-Fluorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.531
Dichte
1.713 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChIKey
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)