Merck
722383
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-Brom-5-Fluorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrFN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
62-66 °C
SMILES String
Nc1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
KXSQMCRVUAALNE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)