Fortfahren mit
648787
Isopropylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
(1-Methylethyl)boronic acid, (Propan-2-yl)boronic acid, 2-Propaneboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
InChI key
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent involved in:
  • Copper-promoted cross-coupling
  • Domino Heck-Suzuki reactions
  • C-H activation for arylations and alkylations
  • Suzuki-Miyaura type couple reactions
  • Alkylation-hydride reduction sequence
Other Notes
May contain varying amounts of anhydride
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)