721948
Methanol-d4 -Lösung
NMR reference standard, 99.8 atom % D, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Isotopenreinheit
99.8 atom % D
Assay
95% (CP)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Format
neat
Massenverschiebung
M+4
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)