Merck
721816
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Synonym(e):
tert-Butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
€ 129,00
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 129,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
206-210 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChIKey
OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)