Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-048-0
Beilstein/REAXYS Number:
3913700
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
InChI key
XEHNLVMHWYPNEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Prepared from 2-indanols via azide displacement and subsequent hydrogenation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 95% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form - | form - | form solid |
| mp 245-247 °C (lit.) | mp 204 °C (dec.) (lit.) | mp 200-205 °C (dec.) (lit.) | mp 34-36 °C (lit.) |
2-Aminoindan hydrochloride for pharmaceutical research | - | - | - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?