Fortfahren mit
445347
(R)-(−)-1-Amino-indan
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-1-Aminoindan, (R)-(−)-1-Indanamin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 656,00
€ 492,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3196204
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 492,00
Listenpreis€ 656,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −16.5°, c = 1.5 in methanol
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
InChI key
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
Gene Information
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
445355130877328413
assay
97%
assay
97%
assay
95%
assay
99%
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
247-249 °C/745 mmHg (lit.)
bp
-
mp
15 °C (lit.)
mp
-
mp
34-36 °C (lit.)
mp
72-73 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(−)-1-Amino-indan
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)