Merck
718785
Sigma-Aldrich
5-Brom-3-carboxyphenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Borono-5-brombenzoesäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BBrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
152-158 °C
SMILES String
OB(O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BBrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
InChIKey
CWBLIPMCDMSOFX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)