Fortfahren mit
456802
4-(Methylthio)phenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
4-(Methylsulfanyl)-benzolboronsäure, 4-(Methylsulfanyl)-phenylboronsäure, 4-(Methylthio)-benzolboronsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.02
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3247219
€ 74,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
impurities
<15% anhydride
mp
210-214 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI key
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross coupling reactions with 2-aryl-1-bromo-1-nitroethenes or alkynyl bromides
  • Addition reactions with naphthyridine N-oxides
  • Oxyarylation of Heck reaction intermediates for synthesis of THF derivatives
  • Sulfoxidation reactions
  • Copper-catalyzed halogenation
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
521248
description
≥95%
description
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
form
powder
form
powder
mp
210-214 °C (lit.)
mp
77-83 °C (lit.)
impurities
<15% anhydride
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
100
functional group
thioether
functional group
thioether
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)