718114
Mangan(II)-chlorid-Bis(lithiumchlorid)-Komplex -Lösung
0.5 M in THF, density: 0.956 g/mL at 25 °C
Synonym(e):
Lithiumtetrachloromanganat(II) -Lösung, Lithiumchloromanganat(II), Lithiummanganchlorid, Mangan(II)-chlorid-bis-(lithiumchlorid)-Komplex -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: manganese
reagent type: catalyst
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[Li+].Cl[Mn--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.Mn/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChIKey
VJOUQNFWQPCDPE-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Reactant for:
- Transmetalation reactions
- Nickel-imidazolium carbene-catalyzed coupling reactions
Reagent for the preparation of Rieke manganese
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup