Merck
717215
Sigma-Aldrich
3-Brom-1-Methylindazol
97%
Synonym(e):
N-Methyl-3-bromindazol
Größe auswählen
1 G
€ 436,00
€ 436,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 436,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 436,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cn1nc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10-11/h2-5H,1H3
InChIKey
NRDWKILCVWZZDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)