Fortfahren mit
717525
3-Bromindazol
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,20
€ 33,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 33,15
Listenpreis€ 44,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
143-147 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1n[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
737038731560424218
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
143-147 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
bromo
functional group
ether
functional group
iodo, ether
functional group
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)