Merck
716537
Sigma-Aldrich
Dimethyl-4,5-Imidazoldicarboxylat
97%
Größe auswählen
5 G
€ 44,30
€ 44,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 44,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 44,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
207-212 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)