Merck
679720
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazol-4-Carboxylsäure
97%
Größe auswählen
500 MG
€ 71,00
€ 71,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 71,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 71,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
248-252 °C (D)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cn1cnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)