Merck
716294
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridin
≥94%
Größe auswählen
1 G
€ 52,40
€ 52,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 52,40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3F4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 52,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥94%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.400
Dichte
1.355 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChIKey
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of aminopyridines via amination reactions
Catalytic ligand for:
  • Regioselective preparation of tetramethylbiphenyls via aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
23.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)