716138
2-Amino-1-butanol-1,1-d2
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
172-174 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-2 °C (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C(N)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/i3D2
InChIKey
JCBPETKZIGVZRE-SMZGMGDZSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup