Fortfahren mit
534587
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol
97%
Synonym(e):
L-Norvalinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
97%
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
44-48 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
ULAXUFGARZZKTK-YFKPBYRVSA-N
Application
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol can be used:
  • As a model compound in the study of estimation of dilution enthalpies of (R)-(−)-2-amino-1-pentanol in DMSO+H2O mixtures using isothermal titration calorimeter.
  • As a substrate to prepare tricyclic heterocyclic compounds as possible antagonists of corticotropin-releasing factor-1.
  • As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of an antiviral agent telaprevir.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
132527668516379093
description
97%
description
≥98%
description
97%
description
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
assay
97%
assay
≥98%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
44-48 °C (lit.)
mp
-
mp
-4 °C
mp
68-70 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
functional group
hydroxyl, amine
functional group
amine
functional group
hydroxyl, carboxylic acid
optical activity
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D +10°, neat
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +19°, c = 1 in chloroform
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)