Merck
715689
Sigma-Aldrich
3-Furoyl chloride
97%
Größe auswählen
5 G
€ 226,00
€ 226,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 226,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 226,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.501
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChIKey
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.9 °F
Flammpunkt (°C)
58.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)